3-Chlorobenzoylacétonitrile
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 3'-Chloro-2-cyanoacetophenone, (3-Chlorobenzoyl)acetonitrile, 3-(3-Chlorophenyl)-3-oxopropanenitrile
KM01406DA KM01406EA
MAYBKM01406DAEA 0 EUR InStock
MAYBKM01406DA MAYBKM01406EA
3-Chlorobenzoylacétonitrile
3-Chlorobenzoylacétonitrile
Formule: C₉H₆ClNO
MW: 179,61 g/mol
Numéro MDL: MFCD00067891
Numéro CAS: 21667-62-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité