α-Bromo-4-chloro-2-fluorotoluène
Fournisseur: Thermo Scientific
MAYBKM10077EAEA 0 EUR InStock
MAYBKM10077EA MAYBKM10077DA
α-Bromo-4-chloro-2-fluorotoluène
α-Bromo-4-chloro-2-fluorotoluène
Formule: C₇H₅BrClF
MW: 223,47 g/mol
Numéro MDL: MFCD00831105
Numéro CAS: 71916-82-0
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité