1-(4-Bromo-2-thiényl)éthane-1-one
Fournisseur: Thermo Scientific
MAYBKM10200DAEA 0 EUR InStock
MAYBKM10200DA MAYBKM10200EA
1-(4-Bromo-2-thiényl)éthane-1-one
1-(4-Bromo-2-thiényl)éthane-1-one
Formule: C₆H₅BrOS
MW: 205,08 g/mol
Numéro MDL: MFCD01566552
Numéro CAS: 7209-11-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité