Chlorure de 2,5-diméthylbenzènesulfonyle
Fournisseur: Thermo Scientific
MAYBMO07001DAEA 0 EUR InStock
MAYBMO07001DA MAYBMO07001EA
Chlorure de 2,5-diméthylbenzènesulfonyle
Chlorure de 2,5-diméthylbenzènesulfonyle
Formule: C₈H₉ClO₂S
MW: 204,68 g/mol
Numéro MDL: MFCD00024875
Numéro CAS: 19040-62-1
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité