2,6-Dichlorobenzothiazole
Fournisseur: Thermo Scientific
SB01025DA SB01025EA
MAYBSB01025DAEA 0 EUR InStock
MAYBSB01025DA MAYBSB01025EA
2,6-Dichlorobenzothiazole
2,6-Dichlorobenzothiazole
Formule: C₇H₃Cl₂NS
MW: 204,08 g/mol
Numéro MDL: MFCD00044101
Numéro CAS: 3622-23-9
EINECS: 222-819-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité