1,3-Diméthyl-2-imidazolidone
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 1,3-Diméthylimidazolidine-2-one
MAYBSB01386EEEA 0 EUR InStock
MAYBSB01386EE MAYBSB01386.1 MAYBSB01386.10
1,3-Diméthyl-2-imidazolidone
1,3-Diméthylimidazolidine-2-one
Formule: C₅H₁₀N₂O
MW: 114,15 g/mol
Point d'ébullition: 225,5 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 8 °C
Densité: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 93 °C
Numéro MDL: MFCD00003188
Numéro CAS: 80-73-9
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03275
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité