Isothiocyanate de 4-isopropylphényle
Fournisseur: Thermo Scientific
SB01635DA SB01635EA
MAYBSB01635DAEA 0 EUR InStock
MAYBSB01635DA MAYBSB01635EA
Isothiocyanate de 4-isopropylphényle
Isothiocyanate de 4-isopropylphényle
Formule: C₁₀H₁₁NS
MW: 177,27 g/mol
Point d'ébullition: 252 °C (1013 hPa)
Densité: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00022060
Numéro CAS: 89007-45-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité