Isothiocyanate de 4-éthoxyphényle
Fournisseur: Thermo Scientific
MAYBSB01663.50EA 0 EUR InStock
MAYBSB01663.50 MAYBSB01663.1 MAYBSB01663EA
Isothiocyanate de 4-éthoxyphényle
Isothiocyanate de 4-éthoxyphényle
Formule: C₉H₉NOS
MW: 179,24 g/mol
Point d'ébullition: 146 °C (19 mmHg)
Point de fusion: 75…76 °C
Numéro MDL: MFCD00041096
Numéro CAS: 3460-49-9
ONU: 2923
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité