α,3,5-Trichlorotoluène
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 1-(Chloromethyl)-3,5-dichlorobenzene, 1,3-Dichloro-5-(chloromethyl)benzene, 3,5-Dichlorobenzyl chloride
SPB00444DA SPB00444EA
MAYBSPB00444DAEA 0 EUR InStock
MAYBSPB00444DA MAYBSPB00444EA
α,3,5-Trichlorotoluène
α,3,5-Trichlorotoluène
Formule: C₇H₅Cl₃
MW: 195,47 g/mol
Numéro MDL: MFCD00060278
Numéro CAS: 3290-06-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité