2-Bromo-5-(trifluorométhyl)pyridine
Fournisseur: Thermo Scientific
MAYBSPB05624DAEA 0 EUR InStock
MAYBSPB05624DA MAYBSPB05624EA
2-Bromo-5-(trifluorométhyl)pyridine
2-Bromo-5-(trifluorométhyl)pyridine
Formule: C₆H₃BrF₃N
MW: 226 g/mol
Numéro MDL: MFCD00153086
Numéro CAS: 50488-42-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité