1-Chloro-5-fluoro-2-iodobenzène
Fournisseur: Thermo Scientific
MAYBTL00223EEEA 0 EUR InStock
MAYBTL00223EE MAYBTL00223.10 MAYBTL00223.1
1-Chloro-5-fluoro-2-iodobenzène
1-Chloro-5-fluoro-2-iodobenzène
Formule: C₆H₃ClFI
MW: 256,45 g/mol
Numéro MDL: MFCD00051774
Numéro CAS: 101335-11-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité