Isothiocyanate de 3-méthoxypropyle
Fournisseur: Thermo Scientific
TL04220EA TL04220EE
MAYBTL04220EAEA 0 EUR InStock
MAYBTL04220EA MAYBTL04220EE
Isothiocyanate de 3-méthoxypropyle
Isothiocyanate de 3-méthoxypropyle
Formule: C₅H₉NOS
MW: 131,2 g/mol
Point d'ébullition: 86…90 °C (22 mmHg)
Densité: 1.0408 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00022063
Numéro CAS: 17702-11-3
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité