Azobenzène
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
PROOICRS0217EA 335 EUR InStock
PROOICRS0217
Azobenzène
Azobenzène
Formule: C₁₂H₁₀N₂
MW: 182,22 g/mol
Point d'ébullition: 293 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 66…69 °C
Densité: 1,203 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 140 °C
Numéro MDL: MFCD00003022
Numéro CAS: 103-33-3
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,00948
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité