1-(1-Naphthyl)-2-thiourée
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC10290000EA 81.9 EUR InStock
EHERC10290000
1-(1-Naphthyl)-2-thiourée
1-(1-Naphthyl)-2-thiourée
Formule: C₁₀H₇NHC(S)NH₂
MW: 202,28 g/mol
Point d'ébullition: 360 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 204…205 °C
Densité: >1 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00041824
Numéro CAS: 86-88-4
ONU: 1651
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,00729
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité