Ether bis(2-chloroéthylique)
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERCA10651500EA 81.9 EUR InStock
EHERCA10651500
Ether bis(2-chloroéthylique)
Ether bis(2-chloroéthylique)
Formule: C₄H₈Cl₂O
MW: 143,01 g/mol
Point d'ébullition: 178 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –44 °C
Densité: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 55 °C
Numéro MDL: MFCD00000975
Numéro CAS: 111-44-4
ONU: 1916
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03091
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité