Acide (2,4-dichlorophénoxy)acétique
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: 2,4-D
EHERC11940000EA 81.9 EUR InStock
EHERC11940000
Acide (2,4-dichlorophénoxy)acétique
Acide (2,4-dichlorophénoxy)acétique
Formule: (C₆H₃Cl₂)OCH₂COOH
MW: 221,04 g/mol
Point d'ébullition: 346 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 137…139 °C
Densité: 1,563 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00004300
Numéro CAS: 94-75-7
Merck Index: 13,02825
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité