2,4'-TDE
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: 2,4'-DDD2,4'-TDEo,p'-TDEo,p'-DDD
EHERC12030000EA 116 EUR InStock
EHERC12030000
2,4'-TDE
Mitotane
Formule: C₁₄H₁₀Cl₄
MW: 320,04 g/mol
Point de fusion: 77…78 °C
Numéro MDL: MFCD00000850
Numéro CAS: 53-19-0
ONU: 2761
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06302
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité