Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4,4'-Dichlorobenzophénone

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: 4,4-DBPBis(4-chlorophényl)cétone

EHERC12410000EA 149 EUR InStock
EHERC12410000
4,4'-Dichlorobenzophénone
4,4'-Dichlorobenzophénone


Formule: C₁₃H₈Cl₂O
MW: 251,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00000623
Numéro CAS: 90-98-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité