2,6-Diisopropylnaphtalène
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC12637700EA 118 EUR InStock
EHERC12637700
2,6-Diisopropylnaphtalène
2,6-Diisopropylnaphtalène
Formule: C₁₆H₂₀
MW: 212,33 g/mol
Point d'ébullition: 279,3 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 67…69 °C
Densité: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00021648
Numéro CAS: 24157-81-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité