4-Nitro-o-xylène
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: 3,4-Diméthyle-1-nitrobenzène1,2-Diméthyle-4-nitrobenzène
EHERC12727920EA 67 EUR InStock
EHERC12727920
4-Nitro-o-xylène
4-Nitro-o-xylène
Formule: C₈H₉NO₂
MW: 151,16 g/mol
Point d'ébullition: 254 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 31…32 °C
Densité: 1,117 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00007268
Numéro CAS: 99-51-4
ONU: 3447
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité