Hydroxyde de fentine
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: Hydroxyde de triphénylétain
EHERC13602000EA 78.2 EUR InStock
EHERC13602000
Hydroxyde de fentine
Hydroxyde de fentine
Formule: C₁₈H₁₆OSn
MW: 367,03 g/mol
Point de fusion: 128 °C
Densité: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00013928
Numéro CAS: 76-87-9
ONU: 3146
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09875
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité