3-Hydroxy-5-méthylisoxazole
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: Hyméxazol
EHERC14270000EA 227 EUR InStock
EHERC14270000
3-Hydroxy-5-méthylisoxazole
3-Hydroxy-5-méthylisoxazole
Formule: C₄H₅NO₂
MW: 99,09 g/mol
Numéro MDL: MFCD00144468
Numéro CAS: 10004-44-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité