Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Isopropylaniline

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH

EHERC14463100EA 74.4 EUR InStock
EHERC14463100
N-Isopropylaniline
N-Isopropylaniline


Formule: C₆H₅NHCH(CH₃)₂
MW: 135,21 g/mol
Point d'ébullition: 202 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –50 °C
Densité: 0,93 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00026347
Numéro CAS: 768-52-5
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/91/64/759164.jpg
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité