Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acétate de 2-méthoxyéthyle

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: Acétate de méthylglycolAcétate d'éther monométhylique d'éthylène-glycol

EHERCA15077000EA 51.7 EUR InStock
EHERCA15077000
Acétate de 2-méthoxyéthyle
Acétate de 2-méthoxyéthyle


Formule: C₅H₁₀O₃
MW: 118,13 g/mol
Point d'ébullition: 145 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –65 °C
Densité: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 49 °C
Numéro MDL: MFCD00008719
Numéro CAS: 110-49-6
Merck Index: 12,06119
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité