6-Méthoxy-m-toluidine
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: p-CrésidineMéthoxy-2-méthyl-5-aniline
EHERC15081000EA 83.7 EUR InStock
EHERC15081000
6-Méthoxy-m-toluidine
6-Méthoxy-m-toluidine
Formule: C₈H₁₁NO
MW: 137,18 g/mol
Point d'ébullition: 235 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 55,5 °C
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00007815
Numéro CAS: 120-71-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité