6-Méthyl-2-thiouracile
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: Méthylthiouracile
EHERC15144300EA 78.2 EUR InStock
EHERC15144300
6-Méthyl-2-thiouracile
6-Méthyl-2-thiouracile
Formule: C₅H₆N₂OS
MW: 142,18 g/mol
Point d'ébullition: 351 °C (1013 hPa)
Densité: 1,519 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00006040
Numéro CAS: 56-04-2
Merck Index: 12,06210
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité