Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Pentadécane-15-olide

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: Oxa-2-cyclohexadecanoneOxacyclohexadecane-2-one

EHERC15757000EA 168 EUR InStock
EHERC15757000
Pentadécane-15-olide
Pentadécane-15-olide


Formule: C₁₅H₂₈O₂
MW: 240,39 g/mol
Numéro MDL: MFCD00039667
Numéro CAS: 106-02-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité