Acide phénoxyacétique
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC16045000EA 85.6 EUR InStock
EHERC16045000
Acide phénoxyacétique
Acide phénoxyacétique
Formule: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Point d'ébullition: 285 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 98…100 °C
Densité: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00004296
Numéro CAS: 122-59-8
Merck Index: 12,07407
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité