Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Phényl-2-thiourée

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: N-Phénylthiourée

EHERC16075000EA 85.6 EUR InStock
EHERC16075000
1-Phényl-2-thiourée
1-Phényl-2-thiourée


Formule: C₇H₈N₂S
MW: 152,22 g/mol
Point d'ébullition: 295…297 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 84…85 °C
Densité: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00004933
Numéro CAS: 103-85-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,07468
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité