Succinate de diéthyle
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC16985300EA 78.2 EUR InStock
EHERC16985300
Succinate de diéthyle
Succinate de diéthyle
Formule: C₈H₁₄O₄
MW: 174,2 g/mol
Point d'ébullition: 217 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –19 °C
Densité: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 80 °C
Numéro MDL: MFCD00009208
Numéro CAS: 123-25-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité