Iodure de triméthylsulfonium
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC17885000EA 74.4 EUR InStock
EHERC17885000
Iodure de triméthylsulfonium
Iodure de triméthylsulfonium
Formule: C₃H₉IS
MW: 204,07 g/mol
Point de fusion: 215…220 °C
Densité: 1,922 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011632
Numéro CAS: 2181-42-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité