Benzofuranne
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: Benzo[b]furanne
EHERC20591500EA 91.2 EUR InStock
EHERC20591500
Benzofuranne
Benzofuranne
Formule: C₈H₆O
MW: 118,14 g/mol
Point d'ébullition: 173 °C (1013 hPa)
Point de fusion: < –18 °C
Densité: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 50 °C
Numéro MDL: MFCD00005847
Numéro CAS: 271-89-6
Merck Index: 13,01089
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité