Potassium iodure 10% en solution aqueuse
Fournisseur: FF-CHEMICALS
Synonyms: Iodure de potassium
FFCHFF6615000EA 269 EUR InStock
FFCHFF6615000
Potassium iodure 10% en solution aqueuse
Potassium iodure
Formule: Kl
MW: 166 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011405
Numéro CAS: 7681-11-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité