Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Potassium iodure

Fournisseur: FF-CHEMICALS
Synonyms: Iodure de potassium

FFCHFF13045000EA 0 EUR InStock
FFCHFF13045000
Potassium iodure
Potassium iodure


Formule: Kl
MW: 166 g/mol
Point d'ébullition: 1330 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 686 °C
Densité: 3,13 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011405
Numéro CAS: 7681-11-0
Merck Index: 13,07727
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité