Acide 3,3,3-triphénylpropionique
Synonyms: 3,3,3-Triphenylpropanoic acid, 3,3,3-Triphenylpropanoic acid
001032-5G 001032-25G
FLUO001032-5GEA 0 EUR InStock
FLUO001032-5G FLUO001032-25G
Acide 3,3,3-triphénylpropionique
Acide 3,3,3-triphénylpropionique
Formule: C₂₁H₁₈O₂
MW: 302,37 g/mol
Point de fusion: 184 °C
Densité: 1,264 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00002713
Numéro CAS: 900-91-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité