2-Mercaptobenzyl alcohol
001239-1G 001239-5G 001239-25G
FLUO001239-1GEA 0 EUR InStock
FLUO001239-1G FLUO001239-5G FLUO001239-25G
2-Mercaptobenzyl alcohol
2-Mercaptobenzyl alcohol
Formule: C₇H₈OS
MW: 140,21 g/mol
Point d'ébullition: 85 °C (0.001 mmHg)
Point de fusion: 33 °C
Densité: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00014448
Numéro CAS: 4521-31-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité