1-(5-Chloro-2-thiényl)éthane-1-one
Synonyms: 1-(5-Chloro-2-thienyl)-1-ethanone, Rivaroxaban Impurity 20
001261-100G 001261-25G
FLUO001261-100GEA 0 EUR InStock
FLUO001261-100G FLUO001261-25G
1-(5-Chloro-2-thiényl)éthane-1-one
2-Acetyl-5-chlorothiophene
Formule: C₆H₅ClOS
MW: 160,62 g/mol
Point d'ébullition: 117 °C (17 mmHg)
Point de fusion: 52 °C
Numéro MDL: MFCD00005444
Numéro CAS: 6310-09-4
EINECS: 228-630-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité