Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-(2,5-Dichloro-3-thiényl)éthane-1-one

Synonyms: 1-(2,5-Dichloro-3-thienyl)-1-ethanone

001362-5G 001362-25G
FLUO001362-5GEA 0 EUR InStock
FLUO001362-5G FLUO001362-25G
1-(2,5-Dichloro-3-thiényl)éthane-1-one
1-(2,5-Dichloro-3-thiényl)éthane-1-one


Formule: C₆H₄Cl₂OS
MW: 195,07 g/mol
Point d'ébullition: 120…122 °C (6 mmHg)
Point de fusion: 37…40 °C
Numéro MDL: MFCD00014522
Numéro CAS: 36157-40-1
EINECS: 252-893-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité