Acide o-tolylacétique
Synonyms: 2-Tolylacetic acid, (2-Methylphenyl)acetic acid
001393-25G 001393-100G
FLUO001393-25GEA 0 EUR InStock
FLUO001393-25G FLUO001393-100G
Acide o-tolylacétique
Acide o-tolylacétique
Formule: (C₆H₄CH₃)CH₂COOH
MW: 150,18 g/mol
Point d'ébullition: 283 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 86…87 °C
Numéro MDL: MFCD00004328
Numéro CAS: 644-36-0
EINECS: 211-416-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité