α,α,α-Trifluoro-p-toluonitrile
Synonyms: 4-(Trifluoromethyl)benzonitrile, 4-Cyanobenzotrifluoride, p-(Trifluoromethyl)benzonitrile
001411-25G 001411-100G 001411-250G
FLUO001411-25GEA 0 EUR InStock
FLUO001411-25G FLUO001411-100G FLUO001411-250G
α,α,α-Trifluoro-p-toluonitrile
α,α,α-Trifluoro-p-toluonitrile
Formule: C₈H₄F₃N
MW: 171,12 g/mol
Point d'ébullition: 183…185 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 35…38 °C
Densité: 1.2784 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 72 °C (closed cup)
Numéro MDL: MFCD00001826
Numéro CAS: 455-18-5
EINECS: 207-239-1
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité