α,α,α-Trifluoro-m-toluonitrile
Synonyms: 3-Cyanobenzotrifluoride, m-(Trifluoromethyl)benzonitrile, 3-(Trifluoromethyl)benzonitrile
001425-500G 001425-100G
FLUO001425-500GEA 0 EUR InStock
FLUO001425-500G FLUO001425-100G
α,α,α-Trifluoro-m-toluonitrile
α,α,α-Trifluoro-m-toluonitrile
Formule: C₈H₄F₃N
MW: 171,12 g/mol
Point d'ébullition: 189 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 19…22 °C
Densité: 1.2821 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00001807
Numéro CAS: 368-77-4
EINECS: 206-711-4
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité