3,3,3-Trifluoro-1-propanol
Synonyms: 3,3,3-Trifluoropropan-1-ol
001557-1G 001557-5G
FLUO001557-1GEA 0 EUR InStock
FLUO001557-1G FLUO001557-5G
3,3,3-Trifluoro-1-propanol
3,3,3-Trifluoro-1-propanol
Formule: C₃H₅F₃O
MW: 114,07 g/mol
Point d'ébullition: 96…98 °C (1013 hPa)
Densité: 1.3739 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00190649
Numéro CAS: 2240-88-2
ONU: 1987
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité