3,5-Bis(trifluorométhyl)benzaldéhyde
002097-25G 002097-100G 002097-10G
FLUO002097-25GEA 0 EUR InStock
FLUO002097-25G FLUO002097-100G FLUO002097-10G
3,5-Bis(trifluorométhyl)benzaldéhyde
3,5-Bis(trifluorométhyl)benzaldéhyde
Formule: C₉H₄F₆O
MW: 242,12 g/mol
Point d'ébullition: 47…48 °C (0,2 mmHg)
Point de fusion: –2 °C
Densité: 1,46 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00010206
Numéro CAS: 401-95-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité