3,5-Bis(trifluorméthyl)benzonitrile
002099-5G 002099-25G 002099-100G
FLUO002099-5GEA 0 EUR InStock
FLUO002099-5G FLUO002099-25G FLUO002099-100G
3,5-Bis(trifluorméthyl)benzonitrile
3,5-Bis(trifluorméthyl)benzonitrile
Formule: C₉H₃F₆N
MW: 239,12 g/mol
Point d'ébullition: 155 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 16 °C
Densité: 1.42 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000379
Numéro CAS: 27126-93-8
EINECS: 248-240-7
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité