3,5-Bis(trifluorométhyl)benzyle bromure
Synonyms: 1-(Bromomethyl)-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
002102-5G 002102-25G 002102-100G
FLUO002102-5GEA 0 EUR InStock
FLUO002102-5G FLUO002102-25G FLUO002102-100G
3,5-Bis(trifluorométhyl)benzyle bromure
3,5-Bis(trifluorométhyl)benzyle bromure
Formule: C₉H₅BrF₆
MW: 307,03 g/mol
Point d'ébullition: 136…140 °C (14 mmHg)
Densité: 1.67 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00009905
Numéro CAS: 32247-96-4
EINECS: 250-971-1
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité