3-Fluoro-p-toluonitrile
Synonyms: 3-Fluoro-4-methylbenzonitrile
002156-25G 002156-100G
FLUO002156-25GEA 0 EUR InStock
FLUO002156-25G FLUO002156-100G
3-Fluoro-p-toluonitrile
3-Fluoro-p-toluonitrile
Formule: C₈H₆FN
MW: 135,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00153174
Numéro CAS: 170572-49-3
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité