2,2,3,3-Tétrafluoro-1,4-butanediol
Synonyms: 2,2,3,3-Tetrafluorobutane-1,4-diol
002302-5G 002302-25G
FLUO002302-5GEA 0 EUR InStock
FLUO002302-5G FLUO002302-25G
2,2,3,3-Tétrafluoro-1,4-butanediol
2,2,3,3-Tétrafluoro-1,4-butanediol
Formule: C₄H₆F₄O₂
MW: 162,08 g/mol
Point d'ébullition: 110…112 °C (13 mmHg)
Point de fusion: 85 °C
Numéro MDL: MFCD00042375
Numéro CAS: 425-61-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité