Acide 3-fluorophtalique
Attention
002356-5G 002356-25G
FLUO002356-5GEA 0 EUR InStock
FLUO002356-5G FLUO002356-25G
Acide 3-fluorophtalique
Acide 3-fluorophtalique
Formule: C₈H₅FO₄
MW: 184,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00039524
Numéro CAS: 1583-67-1
EINECS: 216-433-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité