Anhydride 3-fluorophtalique
Synonyms: 4-Fluoroisobenzofuran-1,3-dione
002357-5G 002357-25G 002357-100G
FLUO002357-5GEA 0 EUR InStock
FLUO002357-5G FLUO002357-25G FLUO002357-100G
Anhydride 3-fluorophtalique
Anhydride 3-fluorophtalique
Formule: C₈H₃FO₃
MW: 166,11 g/mol
Point d'ébullition: 351 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 162…163 °C
Numéro MDL: MFCD00039696
Numéro CAS: 652-39-1
EINECS: 211-491-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité