1-Phényl-2,2,2-trifluoroéthanol
Synonyms: α-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol, 2,2,2-Trifluoro-1-phenylethan-1-ol
002360-5G 002360-25G
FLUO002360-5GEA 0 EUR InStock
FLUO002360-5G FLUO002360-25G
1-Phényl-2,2,2-trifluoroéthanol
(±)-1-Phényl-2,2,2-trifluoroéthanol
Formule: C₆H₅CH(OH)CF₃
MW: 176,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004498
Numéro CAS: 340-05-6
EINECS: 206-429-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité